Få mere at vide
Brady™ B33-serien coated vinylklud med genplacerbare selvklæbende etiketter
Artikelnummer. 13593320 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13593320 Hvid Hver
1 options
Artikelnummer. 13593320 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 142874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 DKK
    1594.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 200.91 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
B33-serien coated vinylklud med genplacerbare selvklæbende etiketter til BBP33, i3300 og i5300 printere.
  • Klæbemiddel: Gummi, der kan genplaceres
  • Finish: Halvblank
  • Ydelseskarakteristika: Slidstyrke, lav temperatur modstand, aftagelig
  • Overflade Til glatte og strukturerede/ru overflader
  • Etiketegenskaber: Aftagelig, Flytbar
  • Modstandsegenskaber: Slidbestandig, Kemikaliebestandig, Korrosionsbestandig, Fugtbestandig, UV-bestandig, Vejrbestandig
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Oversigt Flytbare vinylstofetiketter til BBP33/i3300-printere
Klæbende type Genplacerbart gummi, Kan flyttes
Belægning Vinyl
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Halvblank
Format Stanset udstansning
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, Printplademærkning, Komponent- og udstyrsmærkning, Laboratoriemærkning, Tråd- og kablermærkning
Til brug med (udstyr) i3300, i5300, BBP33
Vandret gentagelse (metrisk) 27.9 mm
Etiketter pr. række 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 2500 etiketter/æske
Mængde 2500 Pk.
Form Rektangel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0073 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 22.23 mm
Dimensioner (L x B) 19.05 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Længde (metrisk) 19.05 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) tape 58.4 mm
Højde (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer B33-88-498