Få mere at vide
Brady™ Vinyl aftagelige fodspor
Artikelnummer. 11736805
Skift visning
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Farve unitSize
11736805 Gul 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 11736805 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 031550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00 DKK
    407.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 29.36 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtigt og nemt demonstrer den mest effektive workflow-procedure ved hjælp af disse holdbare, skridsikre fodspor med aftageligt klæbemiddel.
  • Hurtigt og nemt demonstrer den mest effektive workflow-procedure ved hjælp af disse holdbare, skridsikre fodspor med aftageligt klæbemiddel.
Tekniske data
Oversigt Aftagelige fodspor - gul
Til brug med (applikation) Demonstrer hurtigt og nemt den mest effektive workflow-procedure
Højde (engelsk) 11.875 tommer.
Højde (metrisk) 301.63 mm
Emballagemængde 10 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +199 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +93 °C
Tykkelse 0.125 mm
Bredde (engelsk) 3,75 tommer.
Bredde (metrisk) 95.25 mm
Klæbende type Permanent akryl
Farve Gul
Materiale Vinyl
Type Floor Marking Tape