Få mere at vide
Brady™ Vinyl Printer Labels
Artikelnummer. 11787274
Skift visning
Farve:
Gul/Transparent
Hvid
Hvid/Transparent
Rød/Transparent
Bredde (metrisk):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Højde (metrisk):
3,81 mm
4,62 mm
11,15 mm
12,7 mm
19 mm
19,1 mm
25,4 mm
38 mm
38,1 mm
76,2 mm
85,73 mm
101,6 mm
101,60 mm
Klæbende type:
Akryl, Permanent, Permanent
Gummi
Gummi, flytbar, Repositionable
Pakningsstørrelse:
Hver
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Klæbende type unitSize
11787274 Hvid 19,05 mm 38,1 mm Gummi Hver
11797124 Hvid 38,10 mm 101,60 mm Gummi, flytbar, Repositionable Hver
11761815 Hvid/Transparent 25,4 mm 25,4 mm Akryl, Permanent, Permanent Hver
11721845 Hvid 38,10 mm 11,15 mm Gummi, flytbar, Repositionable Hver
11711845 Hvid 19 mm 19 mm Gummi, flytbar, Repositionable Hver
11721785 Hvid/Transparent 25,4 mm 85,73 mm Akryl, Permanent, Permanent Hver
11751815 Hvid 25,4 mm 12,7 mm Gummi, flytbar, Repositionable Hver
11771715 Hvid 12,70 mm 12,7 mm Gummi, flytbar, Repositionable Hver
11707274 Hvid 25,4 mm 25,4 mm Gummi, flytbar, Repositionable Hver
11761725 Hvid/Transparent 38,10 mm 25,4 mm Akryl, Permanent, Permanent Hver
11767294 Hvid 38,10 mm 101,6 mm Gummi, flytbar, Repositionable Hver
11737104 Hvid 25,4 mm 76,2 mm Gummi, flytbar, Repositionable Hver
11757294 Gul/Transparent 38,10 mm 38,1 mm Akryl, Permanent, Permanent Hver
11741815 Hvid 25,4 mm 19,1 mm Gummi, flytbar, Repositionable Hver
11781835 Hvid/Transparent 12,70 mm 38 mm Akryl, Permanent, Permanent Hver
11781735 Hvid 19 mm 76,2 mm Gummi, flytbar, Repositionable Hver
11747294 Rød/Transparent 25,4 mm 38,1 mm Akryl, Permanent, Permanent Hver
11787264 Hvid 25,4 mm 19 mm Gummi, flytbar, Repositionable Hver
11797294 Hvid/Transparent 25,4 mm 19 mm Akryl, Permanent, Permanent Hver
11711785 Hvid/Transparent 50,8 mm 101,6 mm Akryl, Permanent, Permanent Hver
11787294 Hvid/Transparent 44,25 mm 4,62 mm Akryl, Permanent, Permanent Hver
11737144 Hvid/Transparent 49,28 mm 3,81 mm Akryl, Permanent, Permanent Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 11787274 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 114809
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For use with label printer.
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
  • For panel identification and wire and cable marking
Tekniske data
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Hvid
Slutte Semi-gloss
Materiale Vinyl
Produkttype Printer Label
Til brug med (applikation) Wire and cable marking
Etiketter pr. række 1
Mængde 250/Pk.
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Trådmåler 0
Dimensioner (L x B) 19.05 x 38.10 mm
Bredde (metrisk) 19,05 mm
Højde (metrisk) 38,1 mm