Få mere at vide
Brady™ Vinyl Printer Labels
Artikelnummer. 11751815
Farve:
Gul/Transparent
Hvid
Hvid/Transparent
Rød/Transparent
Bredde (metrisk):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Højde (metrisk):
3,81 mm
4,62 mm
11,15 mm
12,7 mm
19 mm
19,1 mm
25,4 mm
38 mm
38,1 mm
76,2 mm
85,73 mm
101,6 mm
101,60 mm
Klæbende type:
Akryl, Permanent, Permanent
Gummi
Gummi, flytbar, Repositionable
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11751815
Brand: Brady™ 115039
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For use with label printer.
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
  • For panel identification and wire and cable marking
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Oversigt Bulk BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Gummi, flytbar, Repositionable
Belægning Vinyl
Farve Hvid
Slutte Semi-gloss
Materiale Vinyl
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Printer Label
Til brug med (applikation) Wire and cable marking
Til brug med (udstyr) BMP™71
Etiketter pr. række 1
Mængde 5000/Pk.
Form Square
Størrelse (metrisk) 25.4W x 25.4 mmH
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +80°C
Tykkelse (metrisk) 0.046 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 28.58 mm
Trådmåler 12 to 10 AWG
Dimensioner (LxB) 25.40 x 25.40 mm
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Højde (metrisk) 12,7 mm
Diameter (metrisk) 6.06 mm