Få mere at vide
Brady™ Vinyl Printer Labels
Artikelnummer. 11711785
Farve:
Gul/Transparent
Hvid
Hvid/Transparent
Rød/Transparent
Bredde (metrisk):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Højde (metrisk):
3,81 mm
4,62 mm
11,15 mm
12,7 mm
19 mm
19,1 mm
25,4 mm
38 mm
38,1 mm
76,2 mm
85,73 mm
101,6 mm
101,60 mm
Klæbende type:
Akryl, Permanent, Permanent
Gummi
Gummi, flytbar, Repositionable
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11711785
Brand: Brady™ 115029
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For use with label printer.
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
  • For panel identification and wire and cable marking
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Oversigt Bulk BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Akryl, Permanent, Permanent
Farve Hvid/Transparent
Slutte Matte
Format Self-laminating
Materiale Vinyl
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Printer Label
Til brug med (applikation) Voice and data communication, wire and cable marking
Til brug med (udstyr) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Etiketter pr. række 1
Mængde 500/Pk.
Form Rectangle
Størrelse (metrisk) 50.8W x 38.1 mmH
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +70°C
Tykkelse (metrisk) 0.025 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 53.98 mm
Trådmåler 7 to 0 AWG
Dimensioner (LxB) 38.10 x 50.80 mm
Bredde (metrisk) 50,8 mm
Højde (metrisk) 101,6 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.70 mm