Få mere at vide
Brady™ Vinylprinteretiketter til LS2000
Artikelnummer. 11513195
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
11513195 Gul
1 options
Artikelnummer. 11513195 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 310110
Disse vinylstofetiketter er tomme, printbare og kan flyttes.
  • Permanent gummiklæber
  • Til glatte overflader
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent gummi
Belægning None
Farve Gul
Slutte Mat
Format Die-cut
Materiale Vinyl klud
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Punktmatrix
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, mærkning af komponenter og udstyr, mærkning af ledninger og kabler
Til brug med (udstyr) LS2000 mærkningssystem
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 500 Labels/Roll
Mængde 500 etiketter
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +176°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0096 in.
Tykkelse (metrisk) 0.244 mm
Dimensioner (L x B) 7.95 x 20 mm
Længde (engelsk) 0.313 in.
Bredde (engelsk) 0.79 in.
Bredde (metrisk) 20 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 20 mm
Højde (engelsk) 0.313 in.
Højde (metrisk) 8 mm
Højde (metrisk) printbart område 8 mm
Alternativt varenummer CL-209-502-YL