Få mere at vide
Brady™ Vinyl with Polyester Overlaminate Durable Marking Tape
Artikelnummer. 11791605
Farve:
Black, White
Black, Yellow
Magenta, Yellow
Red, White
Dimensioner (L x B):
16.5 m x 25 mm
16.5 m x 38 mm
16.5 m x 50 mm
16.5 m x 75 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11791605
Brand: Brady™ 055290
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 16.5 m x 25 mm
Slutte High Gloss
Til brug med (applikation) Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects
Længde (metrisk) 16.5 m
Emballagemængde 1 Roll
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +80°C
Tykkelse 0.037 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Klæbende type Rubber-based Pressure-Sensitive
Farve Black, White
Materiale Vinyl
Produkttype Durable Marking Tape
Type Marking Tape