missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Vinyl with Polyester Overlaminate Durable Marking Tape
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Black, White
Black, Yellow
Magenta, Yellow
Red, White
Dimensioner (L x B):
16.5 m x 25 mm
16.5 m x 38 mm
16.5 m x 50 mm
16.5 m x 75 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 16.5 m x 75 mm |
| Slutte | High Gloss |
| Til brug med (applikation) | Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects |
| Længde (metrisk) | 16.5 m |
| Emballagemængde | 1 Roll |
| Temperaturområde (metrisk) | -40°C to +80°C |
| Tykkelse | 0.037 mm |
| Bredde (metrisk) | 75 mm |
| Klæbende type | Rubber-based Pressure-Sensitive |
| Farve | Red, White |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion