Få mere at vide
Brady™ Vinyl with Polyester Overlaminate Durable Marking Tape
Farve:
Black, White
Black, Yellow
Magenta, Yellow
Red, White
Dimensioner (L x B):
16.5 m x 25 mm
16.5 m x 38 mm
16.5 m x 50 mm
16.5 m x 75 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 16.5 m x 38 mm |
| Slutte | High Gloss |
| Til brug med (applikation) | Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects |
| Længde (metrisk) | 16.5 m |
| Emballagemængde | 1 Roll |
| Temperaturområde (metrisk) | -40°C to +80°C |
| Tykkelse | 0.037 mm |
| Bredde (metrisk) | 38 mm |
| Klæbende type | Rubber-based Pressure-Sensitive |
| Farve | Magenta, Yellow |
| Vis mere |