Få mere at vide
Brady™ Vinyl mini-piktogrammer Farlige etiketter
Artikelnummer. 11353472 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Vist tekst:
Brændbart fast materiale
Brændbart materiale
CMR mutagen - Respiratorisk risiko
Eksplosivt materiale
FARE for kutan følsomhed - indånding
FARE for vandmiljøet
Gasser under tryk
Giftigt materiale
Ætsende materiale
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vist tekst Pakningsstørrelse
11353472 Brændbart materiale Pakke med 96
11313472 CMR mutagen - Respiratorisk risiko Pakke med 96
11333472 Ætsende materiale Pakke med 96
12034128 FARE for vandmiljøet Pakke med 96
11303472 FARE for kutan følsomhed - indånding Pakke med 96
12024128 Gasser under tryk Pakke med 96
11333442 Eksplosivt materiale Pakke med 96
11343442 Brændbart fast materiale Pakke med 96
11363472 Giftigt materiale Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11353472 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 814016
Fyld hylderne, og spar op til 60 %
Brug rabatkode 28009
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Specifications
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt varenummer MINI PIC1803-10X10-GHS03/96
Materiale Vinyl
Mængde 96/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 10 mm
Bredde (metrisk) 250 mm
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 60 °C
Form Diamant
Vist tekst Brændbart materiale
Produkttype Førstehjælpsskilt
Farve Rød