Få mere at vide
Brady™ Vinyl mini-piktogrammer Farlige etiketter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt varenummer | MINI PIC1802-10X10-GHS02/96 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Vinyl |
| Mængde | 96/Pk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 10 mm |
| Tykkelse | 0.061 mm |
| Bredde (metrisk) | 105 mm |
| Vis mere |