Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt varenummer | MINI PIC1801-10X10-GHS01/96 |
| Materiale | Vinyl |
| Mængde | 96/Pk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 10 mm |
| Bredde (metrisk) | 250 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -18 °C til 60 °C |
| Form | Diamant |
| Vis mere |