Få mere at vide
Brady™ Vinyl mini piktogram sikkerhedsskilte
Artikelnummer. p-8001370
Vist tekst:
2: Obligatorisk
3: Advarsel
4: Nødsituation
Forbud
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Artikelnummer. 11898030
Brand: Brady™ 286916
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternativt varenummer MINI-4
Slutte Glans
Materiale Vinyl
Mængde 96/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Tykkelse 0.061 mm
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 60 °C
Sprog Global
Vist tekst 4: Nødsituation
Produkttype Mini piktogram sikkerhedsskilt
Farve Hvid på grøn