Få mere at vide
Brady™ Vinyl mini piktogram sikkerhedsskilte
Artikelnummer. 11898030 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Vist tekst:
2: Obligatorisk
3: Advarsel
4: Nødsituation
Forbud
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vist tekst Pakningsstørrelse
11898030 4: Nødsituation Pakke med 96
11878030 2: Obligatorisk Pakke med 96
11868030 Forbud Pakke med 96
11888030 3: Advarsel Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11898030 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 286916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.60 DKK
    70.61 DKK / Pakke med 96
    Spare 4.99 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Certificeringer/compliance BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternativt varenummer MINI-4
Slutte Glans
Materiale Vinyl
Mængde 96/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Tykkelse 0.061 mm
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 60 °C
Sprog Global
Vist tekst 4: Nødsituation
Produkttype Mini piktogram sikkerhedsskilt
Farve Hvid på grøn