Få mere at vide
Brady™ Vinyl mini piktogram sikkerhedsskilte
Vist tekst:
2: Obligatorisk
3: Advarsel
4: Nødsituation
Forbud
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
| Alternativt varenummer | MINI-3 |
| Slutte | Glans |
| Materiale | Vinyl |
| Mængde | 96/Pk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Højde (metrisk) | 10 mm |
| Tykkelse | 0.061 mm |
| Bredde (metrisk) | 148 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -18 °C til 60 °C |
| Vis mere |