Få mere at vide
Brady™ Vinyl mini piktogram sikkerhedsskilte
Artikelnummer. 11868030
Vist tekst:
2: Obligatorisk
3: Advarsel
4: Nødsituation
Forbud
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
Artikelnummer. 11868030
Brand: Brady™ 286904
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternativt varenummer MINI-1
Slutte Glans
Materiale Vinyl
Mængde 96/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Tykkelse 0.061 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -18 °C til 60 °C
Form Firkant
Sprog Global
Vist tekst Forbud
Produkttype Førstehjælpsskilt
Farve Sort på hvidt