Få mere at vide
Brady™ Vinyl mærkatape
Artikelnummer. p-8000102
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11721635
Brand: Brady™ 058252
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gangmarkeringstape er en hurtig og nem måde at identificere gange og gange i dit anlæg
  • Gangmarkeringstape er en hurtig og nem måde at identificere gange og gange i dit anlæg.
Tekniske data
Alternativt varenummer AMT-3-GRØN
Oversigt Gangmarkeringstape - Grøn
Dimensioner (L x B) 32.92 m x 76.20 mm
Til brug med (applikation) Marker gange og gange
Længde (engelsk) 108 ft.
Længde (metrisk) 32.92 m
Emballagemængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse 0.034 mm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Klæbende type Permanent gummibaseret
Farve Grøn
Materiale Vinyl
Type Floor Marking Tape