Få mere at vide
Brady™ Vinyl mærkatape
Artikelnummer. 11721635 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
1 rulning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11721635 Grøn 1 rulning
11711635 Rød 1 rulning
11731635 Hvid 1 rulning
11701635 Gul 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11721635 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 058252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 DKK
    315.88 DKK / 1 ruller
    Spare 23.12 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Gangmarkeringstape er en hurtig og nem måde at identificere gange og gange i dit anlæg
  • Gangmarkeringstape er en hurtig og nem måde at identificere gange og gange i dit anlæg.
Tekniske data
Alternativt varenummer AMT-3-GRØN
Oversigt Gangmarkeringstape - Grøn
Dimensioner (L x B) 32.92 m x 76.20 mm
Til brug med (applikation) Marker gange og gange
Længde (engelsk) 108 ft.
Længde (metrisk) 32.92 m
Emballagemængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse 0.034 mm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Klæbende type Permanent gummibaseret
Farve Grøn
Materiale Vinyl