Få mere at vide
Brady™ Vinyl mærkatape
Artikelnummer. 11711635
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
1 rulning
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
11711635 Rød 1 rulning
11721635 Grøn 1 rulning
11731635 Hvid 1 rulning
11701635 Gul 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11711635 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 058251
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gangmarkeringstape er en hurtig og nem måde at identificere gange og gange i dit anlæg
  • Gangmarkeringstape er en hurtig og nem måde at identificere gange og gange i dit anlæg.
Tekniske data
Alternativt varenummer AMT-3-RED
Oversigt Gangmarkeringstape - Rød
Dimensioner (L x B) 32.92 m x 76.20 mm
Til brug med (applikation) Marker gange og gange
Længde (engelsk) 108 ft.
Længde (metrisk) 32.92 m
Emballagemængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse 0.034 mm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm
Klæbende type Permanent gummibaseret
Farve Rød
Materiale Vinyl
Type Floor Marking Tape