Få mere at vide
Brady™ Vinyl Labels
Artikelnummer. 11701755
Farve:
White
White, Translucent
Bredde (metrisk):
6.35 mm
12.70 mm
Højde (metrisk):
6.35 mm
12.24 mm
85.73 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11701755
Brand: Brady™ 114960
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Oversigt BMP71 Label Printer Labels
Klæbende type Acrylic
Farve White, Translucent
Slutte Matte
Materiale Vinyl
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Til brug med (applikation) For wire and cable identification.
Til brug med (udstyr) BMP™71
Etiketter pr. række 1
Mængde 750/Pk.
Form Rectangle
Størrelse (metrisk) 6.35W x 38.1 mmH
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +70°C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 9.53 mm
Trådmåler 10 to 4 AWG
Dimensioner (LxB) 38.10 x 6.35 mm
Bredde (metrisk) 6.35 mm
Højde (metrisk) 6.35 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm