Få mere at vide
Vinyliodid, tech. 85%
Artikelnummer. 11343296
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343296 1 g 1g
11353296 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12656.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.20 DKK
    839.65 DKK / 1g
    Spare 190.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 593-66-8 | C2H3I | 153,95 g/mol
Vinyliodid er et vigtigt mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, kemisk forskning og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vinyliodid er et vigtigt mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, kemisk forskning og farmaceutiske produkter.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger Den
er følsom over for lys. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-66-8
Molekylær formel C2H3I
Molekylvægt (g/mol) 153.95
MDL nummer MFCD00039404
InChI nøgle GHXZPUGJZVBLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl iodide, ethene, iodo, iodoethylene, vinyl iodide, tech., 1-iodoethylene, iodoethyl, iodo-ethene, 1-iodoethyl, 1-iodoethylene #, vinyl iodide, tech
PubChem CID 68976
ChEBI CHEBI:51315
IUPAC navn iodethen
SMIL IC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyl iodide
Tæthed 2.08
Kogepunkt 55 °C til 56 °C
Brydningsindeks 1.53
Mængde 1 g
Beilstein 1731578
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 153.95
Procent renhed 85%
Grad Teknisk