Få mere at vide
Brady™ Vinyl Glow-in-the-dark venstre fodaftryk
Artikelnummer. 11761875 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Fotoluminescerende
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11761875 Fotoluminescerende Hver
1 options
Artikelnummer. 11761875 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 055358
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.85 DKK
    71.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.05 DKK
    6% Slukket
På lager
Brug dette Vinyl Glow-in-the-dark venstre fodaftryk sammen med højre fod til at skabe en visuel vej til at hjælpe med en hurtig udgang under strømafbrydelser og nødsituationer.
  • Brug den sammen med højre fod til at skabe en visuel vej til at hjælpe med en hurtig udgang under strømafbrydelser og nødsituationer.
Tekniske data
Alternativt varenummer B324 VINYL FODPRINT-VENSTRE 12 tommer. GLOW 1 PC
Certificeringer/compliance ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO-resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67510 (Parts 1 - 4) Opfylder OSHA 1910.37
Oversigt Glow-in-the-mørke fodaftryk - Venstre fod
Til brug med (applikation) Brug sammen med højre fod til at skabe en visuel vej
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 304.8 mm
Emballagemængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse 0.2 mm
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 88.9 mm
Klæbende type Permanent akryl
Farve Fotoluminescerende
Materiale Polyester
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.