Få mere at vide
Brady™ Vinyl Glow-in-the-mørke Anti-skrid højre fodaftryk
Artikelnummer. 11711965
Skift visning
Farve:
Fotoluminescerende
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
11711965 Fotoluminescerende Hver
1 options
Artikelnummer. 11711965 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 224073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.15 DKK
    89.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.36 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette Vinyl Glow-in-the-dark Anti-slip højre fodaftryk sammen med venstre fod for at skabe en visuel vej til at hjælpe med en hurtig udgang under strømafbrydelser og nødsituationer. Anti-skrid effekt.
  • Anti-skrid effekt.
Tekniske data
Alternativt varenummer GLØD IND THE MØRK ANTI SKIDFOD. HØJRE
Oversigt Glow-in-the-mørke anti-skrid fodaftryk - Højre fod
Til brug med (applikation) Brug sammen med højre fod til at skabe en visuel vej
Højde (engelsk) 8,27 tommer.
Højde (metrisk) 210 mm
Emballagemængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse 0.6 mm
Bredde (engelsk) 3,35 tommer.
Bredde (metrisk) 85 mm
Farve Fotoluminescerende
Materiale Aluminium
Type Anti-skid Tape