Få mere at vide
Brady™ Vinyl Glow-in-the-dark Anti-skrid gulvmarkeringsprikker
Artikelnummer. 11776805 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Fotoluminescerende
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11776805 Fotoluminescerende 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 11776805 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 224077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00 DKK
    270.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.09 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Brug Vinyl Glow-in-the-dark Anti-slip Floor Marking Dots til at skabe en visuel vej til at hjælpe med en hurtig udgang under strømafbrydelser og nødsituationer.
  • Skab en visuel vej til at hjælpe med en hurtig udgang under strømafbrydelser og nødsituationer.
Tekniske data
Oversigt Glow-in-the-mørke anti-skrid gulvmarkeringsprikker
Diameter (engelsk) Ydre 1,97 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
Til brug med (applikation) Opret en visuel vej
Emballagemængde 10 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Farve Fotoluminescerende
Materiale Aluminium