Få mere at vide
Chemsplash Vinyl Engangshandsker Pulverfri 200 Pk
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105873
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Artikelnummer. 30058185
Brand: Chemsplash 4050.300.004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Versa Vinylpulverfri engangshandske, velegnet til engangsbrug i medicin-, fødevare- eller rengøringsindustrien. Et AQL-niveau på 1,5 sikrer dig, at stort set intet vil passere gennem handsken.
Chemsplash Versa Vinyl pulverfri engangshandske
  • Medicinsk karakter
  • Fødevarekontakt godkendt
  • Ambidekstrøs
  • Rullet manchet og latexfri
  • PFAS fri
  • Touchscreen kompatibel
  • Tykkelse: 3,1 mm Vægt: 4,5 g
  • AQL: 1,5
  • CE og UKCA godkendt
  • Æske med 200
Beskrivelse: Den Chemsplash Versa Vinylpulverfri engangshandske er velegnet til engangsbrug i medicin-, fødevare- eller rengøringsindustrien. Med et AQL-niveau på 1,5 sikrer det, at stort set intet passerer gennem handsken. Vinylmaterialet er stærkt, holdbart og kommer i en æske med 200 handsker. Den er perfekt til BRC godkendte arbejdsområder og medicinalindustrien. Dette produkt indeholder ikke PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller andre konfliktmaterialer.
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CAT III, EN ISO: 374-4:2019, EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO: 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje, Industrial
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Fingertykkelse (engelsk) 0,1 tommer.
Fingertykkelse (metrisk) 0.078 mm
Latex fri Ja
Materiale Vinyl
Håndfladetykkelse (engelsk) 0,1 tommer.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.078 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Vinyl engangshandsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0,1 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.078 mm
Handske manchet stil Valset