Få mere at vide
Chemsplash Versa Vinyl engangshandsker uden pulver, Style 4050
Beskrivelse
- Medicinsk grad
- Fødevarekontakt-godkendt
- Ambidextrøs
- Rullet manchetter og latexfri
- PFAS Free
- Touchscreen-kompatibel
- Tykkelse: 3,1 mil, Vægt: 4,5 g
- AQL: 1,5
- CE og UKCA godkendt
- Boks med 200
- Velegnet til engangsbrug inden for medicin, fødevare- eller rengøringsindustrien.
- Vinylmateriale er stærkt og holdbart.
- Ideelt til BRC-godkendte arbejdsområder og medicinalindustrien.
- roduct indeholder ikke PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller nogen konfliktmaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CAT III, EN ISO: 374-4:2019, EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO: 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje, Industri |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Glat |
| Finger Thickness (English) | 3,1 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.078 mm |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |