Få mere at vide
Chemsplash Versa Vinyl engangshandsker uden pulver, Style 4050
Artikelnummer. 30058185
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058185 Lille
30058409 Medium
30058362 Større
30058214 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30058185 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 4050.300.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    854.13 DKK
    719.88 DKK / Pakke med 2000
    Spare 134.25 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Stærke og holdbare engangshandsker i vinyl til brug i medicinsk, fødevare- eller rengøringsbranchen. Pakket i en kasse med 200.
  • Medicinsk grad
  • Fødevarekontakt-godkendt
  • Ambidextrøs
  • Rullet manchetter og latexfri
  • PFAS Free
  • Touchscreen-kompatibel
  • Tykkelse: 3,1 mil, Vægt: 4,5 g
  • AQL: 1,5
  • CE og UKCA godkendt
  • Boks med 200
  • Velegnet til engangsbrug inden for medicin, fødevare- eller rengøringsindustrien.
  • Vinylmateriale er stærkt og holdbart.
  • Ideelt til BRC-godkendte arbejdsområder og medicinalindustrien.
  • roduct indeholder ikke PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller nogen konfliktmaterialer.
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CAT III, EN ISO: 374-4:2019, EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO: 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje, Industri
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Finger Thickness (English) 3,1 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.078 mm
Latex fri Ja
Materiale Vinyl
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.078 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Vinyl engangshandsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 3,1 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.078 mm
Handske manchet stil Valset