Få mere at vide
Vinyl decanoat, 95%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482220
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482220 5 g 5g
11492220 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29081.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4704-31-8 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Det anvendes som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er ansat som et
mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4704-31-8
Molekylær formel C12H22O2
Molekylvægt (g/mol) 198.306
MDL nummer MFCD00027349
InChI nøgle CMDXMIHZUJPRHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl decanoate, decanoic acid, vinyl ester, vinyl n-decanoate, unii-ff00i399li, decanoic acid, ethenyl ester, n-capric acid vinyl ester, decanoic acid vinyl, acmc-1aqz4, decanoic acid vinyl ester, capric acid vinyl ester = vinyl decenoate
PubChem CID 62140
IUPAC navn ethenyldecanoat
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyl decanoate
Navn note stabilized
Tæthed 0.886
Kogepunkt 119°C to 120°C (10 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Lineær formel CH3(CH2)8CO2CH=CH2
Brydningsindeks 1.435
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 198.3
Procent renhed 95%