Få mere at vide
Vinyl-d3 Bromide (gas), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinyl-D3 Bromide |
| CAS | 4666-78-8 |
| Molekylær formel | C2 2H3 Br |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2/i1D2,2 D |
| SMIL | [2 H]C(=C([2 H])Br)[2 H] |
| IUPAC navn | 1-bromo-1,2,2-trideuterioethene |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.97 |
| Formel vægt | 108.9606 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |