Få mere at vide
Brady™ Vinyl kontinuerlig tape
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Længde (metrisk):
30 m
30,48 m
Bredde (metrisk):
12,7 mm
29 mm
57 mm
101 mm
101,6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- B-7569 er ideel til indendørs/udendørs anlægsmærkater, herunder 5S-mærkater, sikkerhedsmærkater, advarselsmærkater, rørmærker, udstyrsmærkater og visuelle arbejdspladsetiketter.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | BS5609:1986 afsnit 2 og afsnit 3 |
| Oversigt | Kontinuerlig vinyltape til BBP3X/S3XXX/i3300-printere |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Continuous |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |