Få mere at vide
Brady™ Vinyl kontinuerlig tape
Artikelnummer. 12890540 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Længde (metrisk):
30 m
30,48 m
Bredde (metrisk):
12,7 mm
29 mm
57 mm
101 mm
101,6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12890540 Hvid 30,48 m 101,6 mm Hver
13274219 Blå 30 m 12,7 mm Hver
13284219 Blå 30 m 29 mm Hver
13204229 Blå 30 m 57 mm Hver
13294219 Grøn 30 m 12,7 mm Hver
13214229 Grøn 30 m 29 mm Hver
13264229 Grøn 30 m 57 mm Hver
15236076 Grøn 30 m 101 mm Hver
13224229 Orange 30 m 101 mm Hver
13244229 Rød 30 m 12,7 mm Hver
13234229 Rød 30 m 29 mm Hver
13254229 Rød 30 m 57 mm Hver
15266076 Rød 30 m 101 mm Hver
13274229 Hvid 30 m 12,7 mm Hver
13284229 Hvid 30 m 29 mm Hver
13294229 Hvid 30 m 57 mm Hver
15226716 Gul 30 m 101 mm Hver
13204239 Gul 30 m 12,7 mm Hver
13214239 Gul 30 m 29 mm Hver
13224239 Gul 30 m 57 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 12890540 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 120939
På lager
B-7569 Vinyl Continuous Tape er ideel til indendørs/udendørs facilitetsetiketter, herunder 5S-etiketter, sikkerhedsetiketter, advarselsetiketter, rørmarkører, udstyrsetiketter og visuelle arbejdspladsetiketter.
  • B-7569 er ideel til indendørs/udendørs anlægsmærkater, herunder 5S-mærkater, sikkerhedsmærkater, advarselsmærkater, rørmærker, udstyrsmærkater og visuelle arbejdspladsetiketter.
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS5609:1986 afsnit 2 og afsnit 3
Oversigt GlobalMark Indendørs/Udendørs vinyltape
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Kontinuerlig
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Facilitetsidentifikation, Gulvmærkning, Farekommunikationsidentifikation, Rør- og ventilmærkning, Sikkerhedsidentifikation, Lagermærkning
Til brug med (udstyr) GlobalMark Printer
Inkluderer 5S-mærker, sikkerhedsmærkater, advarselsmærkater, rørmærker, udstyrsmærkater og visuelle arbejdspladsetiketter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
nr. pr. pakke 1 rulle/æske
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +167 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +75 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 30.48 m x 101.6 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30,48 m
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 101,6 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 4''
Alternativt varenummer GM Tape B-7569 Hvid 100mm x 30m