Få mere at vide
Fisherbrand™ C-Shape vinylbelagte blyringe
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
Kolber (1 til 4 l)
Kolber (125 til 500 ml)
Kolber (250 til 1000 ml)
Kolber (500 til 2000 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | C-form |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Blue |
| Holder | Kolber (125 til 500 ml) |
| Materiale | Føre |
| Form | Round |
| Hylder | None |
| Stabelbar | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | Flasks |
| Vis mere |