Specifications
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Blue |
| Holder | Kolber (1 til 4 l) |
| Materiale | Føre |
| Stillinger | 1 |
| Form | Circular |
| Stabelbar | Yes |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (udstyr) | Flasks |
| Mængde | 1 hver |
| Show More |