Få mere at vide
Fisherbrand™ C-Shape vinylbelagte blyringe
Stabiliser beholdere og laboratorieudstyr eller nedsænk dem i vandbade. Fisherbrand™ Vinylovertrukne blyringe holder kolber og andet laboratorieudstyr vægtet ned uden at forårsage skade.
Brand: Fisherbrand™ HS8881C
Beskrivelse
- Vinylbelagte blyringe vil ikke mærke eller ridse bordplader og laboratorieartikler
- C-form tillader en vis manuel størrelsesvariation for en tilpasset pasform
Tekniske data
C-form | |
Føre | |
1 hver | |
98 mm | |
0.599 kg |
Flasks (500 to 2000 mL) | |
C-shaped | |
500 til 2000 ml | |
54 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ C-Shape vinylbelagte blyringe > Indvendig diameter: 54 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion