Få mere at vide
Fisherbrand™ C-Shape vinylbelagte blyringe
Artikelnummer. 11736725 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Flasker (1 til 4 L)
Flasker (125 til 500 ml)
Flasker (250 til 1000 ml)
Flasker (500 til 2000 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11736725 Flasker (250 til 1000 ml) Hver
11726725 Flasker (125 til 500 ml) Hver
11756725 Flasker (1 til 4 L) Hver
11746725 Flasker (500 til 2000 ml) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11736725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 DKK
    238.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.03 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabiliser beholdere og laboratorieudstyr eller nedsænk dem i vandbade. Fisherbrand™ Vinylovertrukne blyringe holder kolber og andet laboratorieudstyr vægtet ned uden at forårsage skade.
  • Vinylbelagte blyringe vil ikke mærke eller ridse bordplader og laboratorieartikler
  • C-form tillader en vis manuel størrelsesvariation for en tilpasset pasform
Specifica
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Flasker (250 til 1000 ml)
Materiale Føre
Stillinger 1
Form Cirkulære
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) Flasker
Mængde 1 hv.
Størrelse 250 til 1000 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 90 mm
Vægt (metrisk) 0.472 kg
Produkttype Lead Ring
Diameter (metrisk) Indvendig 51 mm
Hylder Ingen
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.