Få mere at vide
Fisherbrand™ Vinylbelagt blyring
Artikelnummer. p-8000247 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Holder:
Kolber (1 til 4 L)
Kolber (125 til 500 ml)
Kolber (250 til 1000 ml)
Kolber (500 til 2000 ml)
Vægt (metrisk):
277 g
508 g
635 g
970 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11797884
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Stabiliser kar og laboratorieudstyr uden at ridse eller mærke dem. Vinylbelagt blyring har en blød belægning omkring O-formede blyringe. Fås i fire størrelser for at rumme en række kolbestørrelser.
  • O-formede ringe stabiliserer kar og laboratorieudstyr.
  • Kan også bruges til at nedsænke kar i vandbade.
  • Vinylbelagte blyringe vil ikke mærke eller ridse bordplader og laboratorieartikler.
  • Fås i en række størrelser, der passer til en række forskellige kolber.
Tekniske data
Produkttype Bly ring
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Kolber (250 til 1000 ml)
Materiale Føre
Form Cirkulær
Hylder Ingen
Stabelbar No
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Flasks
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 9 cm
Diameter (engelsk) Indre 2''
Diameter (engelsk) Ydre 3,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 90 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 51 mm
Vægt (engelsk) 17,9 oz.
Vægt (metrisk) 508 g