Få mere at vide
Fisherbrand™ Vinylbelagt blyring
Artikelnummer. 11717894 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Holder:
Kolber (1 til 4 L)
Kolber (125 til 500 ml)
Kolber (250 til 1000 ml)
Kolber (500 til 2000 ml)
Vægt (metrisk):
277 g
508 g
635 g
970 g
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Holder Vægt (metrisk) unitSize
11717894 70 mm 115 mm Kolber (1 til 4 L) 970 g Hver
11797884 51 mm 90 mm Kolber (250 til 1000 ml) 508 g Hver
10195573 48 mm 77 mm Kolber (125 til 500 ml) 277 g Hver
11707894 57 mm 98 mm Kolber (500 til 2000 ml) 635 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11717894
Stabiliser kar og laboratorieudstyr uden at ridse eller mærke dem. Vinylbelagt blyring har en blød belægning omkring O-formede blyringe. Fås i fire størrelser for at rumme en række kolbestørrelser.
  • O-formede ringe stabiliserer kar og laboratorieudstyr.
  • Kan også bruges til at nedsænke kar i vandbade.
  • Vinylbelagte blyringe vil ikke mærke eller ridse bordplader og laboratorieartikler.
  • Fås i en række størrelser, der passer til en række forskellige kolber.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Kolber (1 til 4 L)
Materiale Føre
Form Cirkulær
Stabelbar No
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Flasks
Mængde 1 stk.
Diameter (engelsk) Indre 2,8''
Diameter (engelsk) Ydre 4,5 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 115 mm
Vægt (engelsk) 34,2 oz.
Vægt (metrisk) 970 g
Produkttype Bly ring
Diameter (metrisk) Indvendig 70 mm
Hylder Ingen
Bredde (metrisk) 11.5 cm