Få mere at vide
Fisherbrand™ Vinylbelagt blyring
Artikelnummer. 10195573 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
48 mm
51 mm
57 mm
70 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
77 mm
90 mm
98 mm
115 mm
Holder:
Kolber (1 til 4 L)
Kolber (125 til 500 ml)
Kolber (250 til 1000 ml)
Kolber (500 til 2000 ml)
Vægt (metrisk):
277 g
508 g
635 g
970 g
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Holder Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
10195573 48 mm 77 mm Kolber (125 til 500 ml) 277 g Hver
11797884 51 mm 90 mm Kolber (250 til 1000 ml) 508 g Hver
11707894 57 mm 98 mm Kolber (500 til 2000 ml) 635 g Hver
11717894 70 mm 115 mm Kolber (1 til 4 L) 970 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10195573
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabiliser kar og laboratorieudstyr uden at ridse eller mærke dem. Vinylbelagt blyring har en blød belægning omkring O-formede blyringe. Fås i fire størrelser for at rumme en række kolbestørrelser.
  • O-formede ringe stabiliserer kar og laboratorieudstyr.
  • Kan også bruges til at nedsænke kar i vandbade.
  • Vinylbelagte blyringe vil ikke mærke eller ridse bordplader og laboratorieartikler.
  • Fås i en række størrelser, der passer til en række forskellige kolber.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Kolber (125 til 500 ml)
Materiale Føre
Form Cirkulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Flasker
Mængde 1 stk.
Diameter (engelsk) Indre 1,9 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 3 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 77 mm
Vægt (engelsk) 9,8 oz.
Vægt (metrisk) 277 g
Produkttype Bly ring
Diameter (metrisk) Indvendig 48 mm
Hylder Ingen
Bredde (metrisk) 7.7 cm