Få mere at vide
Brady™ Vinylbelagt højstyrkestål sikkerhedslås
Artikelnummer. 11706915 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11706915 Gul 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 11706915 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 DKK
    794.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.37 DKK
    6% Slukket
På lager
Sørg for, at alt maskineri forbliver låst, indtil hver person, der arbejder med reparationer eller inspektion, er færdig.
Hver person sætter en lås på haspen, men haspen kan ikke fjernes, før alle lockouts er fjernet, hvilket forhindrer ulykker.
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedslås
Alternativt varenummer 049252
Farve Gul
Materiale Vinylbelagt højstyrkestål
Oversigt Sikkerhedslås
Dimensioner (L x B) 58.42 x 129.29 mm
Højde (metrisk) 129.29 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (metrisk) 58.42 mm
Bredde (metrisk) sjækle 25.00 mm