Få mere at vide
Brady™ Vinyl klud Write-On Blanke etiketter
Artikelnummer. 10470180
Skift visning
Højde (metrisk):
8 mm
11 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk)
10470180 8 mm
10461844 11 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10470180 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 101803
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse vinylklude Write-On Blanke etiketter giver nem identifikation til kalibrering, test og reparation af værktøj og udstyr.
  • Write-On Etiketter giver nem identifikation til kalibrering, test og reparation af værktøj og udstyr.
Tekniske data
Certificeringer/compliance De anvendte symboler er i overensstemmelse med Military Standard 129J og EIA (Electronics Industries Association) Standard 471
Oversigt Tom Write-On Etiketter på ark - Gul uden kant
Klæbende type Genplacerbart gummi, Kan flyttes
Belægning Polymer
Farve Gul
Slutte Mat
Materiale Vinyl
Produkttype Sikkerhedsmærke
Til brug med (applikation) Lednings- og kabelmærkning
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 6750 Etiketter/Pk.
Mængde 6750 Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0088 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.224 mm
Dimensioner (L x B) 8 x 20 mm
Bredde (engelsk) 0,79 tommer.
Bredde (metrisk) 20 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 0,79 tommer.
Højde (engelsk) 0,31 tommer.
Højde (metrisk) 8 mm
Alternativt varenummer WOB-820-GOR