Få mere at vide
Brady™ Porta-Pack™ Vinyl klud tråd markeringsbog
Artikelnummer. 10576103 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
10576103 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 10576103 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 031203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 DKK
    321.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.35 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Denne B-500 kan flyttes Porta-Pack™ Vinyl klud Wire Marker Book er en praktisk måde at sikre, at de trådmærker, du har brug for, altid er ved hånden.
  • Vælg mellem 15 forskellige bøger med tal, bogstaver, specielle symboler og NEMA-farver.
  • Hver bog leveres med 10 sider og inkluderer en terminalmarkør med hver trådmarkør.
  • Over 250 forskellige genopfyldningspakker er også tilgængelige (sælges separat).
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979
Oversigt Porta-Pack Wire Marker Bøger
Klæbende type Genplacerbart gummi
Farve Sort på hvidt
Slutte Mat
Format Label
Materiale Vinyl
Produkttype Lednings- og kabelmarkører
Sterilitet Ikke-steril
Vis tekst jan-45
Til brug med (applikation) Mærkning af ledninger og kabler
Inkluderer 10 markører af hver legende
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 Label/Pk.
Mængde 1 stk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +176 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0088 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.224 mm
Dimensioner (L x B) 39.7 x 5.5 mm
Længde (engelsk) 1,56 tommer
Bredde (engelsk) 0,22 tommer.
Bredde (metrisk) 5.5 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 0,22 tommer.
Højde (engelsk) 1,56 tommer.
Højde (metrisk) 39.7 mm
Diameter (metrisk) 12 mm
Alternativt varenummer PWM-PK-3