Få mere at vide
Brady™ Vinyl Cloth Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 11542975
Skift visning
Bredde (metrisk):
6,4 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
Højde (metrisk):
6,4 mm
7 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Lodret gentagelse (metrisk):
9,5 mm
10,2 mm
15,9 mm
22,2 mm
28,6 mm
104,8 mm
155,6 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Form Lodret gentagelse (metrisk) unitSize
11542975 25,4 mm 101,6 mm Rektangel 104,8 mm 1 rulning
11552975 38,1 mm 6,4 mm Rektangel 9,5 mm 1 rulning
11582965 25,4 mm 7 mm Rektangel 10,2 mm 1 rulning
11552965 12,7 mm 12,7 mm Firkant 15,9 mm 1 rulning
12343478 6,4 mm 19,1 mm Rektangel 9,5 mm 1 rulning
11512975 19,1 mm 25,4 mm Rektangel 22,2 mm 1 rulning
11522975 25,4 mm 25,4 mm Firkant 28,6 mm 1 rulning
11572975 19,1 mm 38,1 mm Rektangel 22,2 mm 1 rulning
11512985 38,1 mm 152,4 mm Rektangel 155,6 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11542975 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 062667
Once applied, this repositionable vinyl cloth label is there to stay...unless you want to change it.
  • Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, while allowing for clean removal and repositioning
  • Sticks to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for excellent print quality
  • Semi-gloss finish for crisp, clean look
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Klæbende type Repositionable Rubber
Farve White
Slutte Semi-gloss
Materiale Vinyl Cloth (B-498)
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Wire and cable Labeling
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, TLS 2200™ and TLS-PC LINKTM Thermal Labeling Systems
Etiketter pr. række 1
Mængde 100 Labels
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +80°C
Tykkelse (metrisk) 0.185 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 104,8 mm
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (metrisk) 101,6 mm
Højde (metrisk) printbart område 101.6 mm