Få mere at vide
Vinylchloroacetat, 99%, stikk. med 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11377426
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377426 50 g 50g
11367426 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09446.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2549-51-1 | C4H5ClO2 | 120,532 g/mol
Vinylchloracetat blev brugt til at studere virkningen af de elektrontiltrækkende grupper på liganden i en række bis(acetylacetonat)cobalt(II)-derivater. Det bruges til den enzymkatalyserede, regioselektive acylering af kulhydrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vinylchloracetat blev brugt til at studere effekten af de elektrontiltrækkende grupper på liganden i en række bis(acetylacetonat)cobalt(II)-derivater. Det bruges til den enzymkatalyserede, regioselektive acylering af kulhydrater.
Opløselighed Vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2549-51-1
Molekylær formel C4H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 120.532
MDL nummer MFCD00045275
InChI nøgle XJELOQYISYPGDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl chloroacetate, acetic acid, chloro-, ethenyl ester, acetic acid, 2-chloro-, ethenyl ester, acetic acid, chloro-, vinyl ester, chloroacetic acid vinyl ester, vinyl chloroacetate polymer, vinyl monochloroacetate, chloroacetic acid vinyl, acetic acid, chloro-, vinyl ester, polymers, acmc-1clv7
PubChem CID 82156
IUPAC navn ethenyl-2-chloracetat
SMIL C=COC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyl chloroacetate
Navn note stabilized with 4-methoxyphenol
Tæthed 1.19
Kogepunkt 136°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4435
Mængde 50 g
FN nummer UN2589
Beilstein 1741679
Opløselighedsinformation Difficult to mix in water.
Formel vægt 120.54
Procent renhed 99%