Få mere at vide
Vinyl chloride 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313361
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313361 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313361 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17923000ME2000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyl chloride
CAS 75-01-4
Analyt- eller komponentnavne Vinyl chloride
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C2 H3 Cl
Koncentration 2000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethene, chloro-, Ethylene, chloro- (8CI), Chloroethene, 1-Chloroethene, 1-Chloroethylene, Chloroethylene, F 1140, Monochloroethylene, VCM, Vinyl C monomer, Vinyl chloride, Vinyl chloride monomer
InChI formel InChI=1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
SMIL ClC=C
IUPAC navn chloroethene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 62.5
Mængde 1 ml
Formel vægt 61.9923 g/mol