Få mere at vide
Vinyl chloride 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinyl chloride |
| CAS | 75-01-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Vinyl chloride |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C2 H3 Cl |
| Koncentration | 2000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ethene, chloro-, Ethylene, chloro- (8CI), Chloroethene, 1-Chloroethene, 1-Chloroethylene, Chloroethylene, F 1140, Monochloroethylene, VCM, Vinyl C monomer, Vinyl chloride, Vinyl chloride monomer |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2 |
| SMIL | ClC=C |
| Vis mere |