Få mere at vide
Vinyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinyl Bromide |
| CAS | 593-60-2 |
| Molekylær formel | C2 H3 Br |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Ethene','bromo-, Ethylene','bromo- (8CI), Bromoethene, Bromoethylene, R 1140B1, Vinyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2 |
| SMIL | BrC=C |
| IUPAC navn | bromoethene |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.95 |
| Formel vægt | 105.9418 |