missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Vinyl Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vinyl Bromide |
| CAS | 593-60-2 |
| Molekylær formel | C2 H3 Br |
| Mængde | 2 mL |
| Synonym | Ethene','bromo-, Ethylene','bromo- (8CI), Bromoethene, Bromoethylene, R 1140B1, Vinyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2 |
| SMIL | BrC=C |
| IUPAC navn | bromoethene |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.95 |
| Formel vægt | 105.9418 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?