Få mere at vide
Vinyl bromide, 1M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. p-4089502 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10339877
Brand: Thermo Scientific Acros 428771000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 593-60-2 | C2H3Br | 106.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyl bromide
Navn note 1M solution in THF
CAS 593-60-2, 109-99-9
Tæthed 0.9270g/mL
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C2H3Br
Lineær formel H2C=CHBr
MDL nummer MFCD00000183
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.927
Synonym vinyl bromide, bromoethylene, ethene, bromo, monobromoethylene, vinylbromid, bromure de vinyle, vinylbromide, polyvinyl bromide, ethylene, bromo, polyvinylbromide
InChI nøgle INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC=C
IUPAC navn bromethen
Molekylvægt (g/mol) 106.95
PubChem CID 11641
ChEBI CHEBI:51311
Formel vægt 106.95
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinyl bromide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.