Få mere at vide
Vinyl Bromide (1.0 M in THF), TRC
Artikelnummer. 30450632
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30450632 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30450632 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV75703810ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyl Bromide
CAS 593-60-2
Molekylær formel C2 H3 Br
Mængde 10 mL
Synonym Ethene','bromo-, Ethylene','bromo- (8CI), Bromoethene, Bromoethylene, R 1140B1, Vinyl bromide
InChI formel InChI=1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2
SMIL BrC=C
IUPAC navn bromoethene
Molekylvægt (g/mol) 106.95
Formel vægt 105.9418
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0M