Få mere at vide
Vinylbenzoat, 95%
Artikelnummer. 11444827
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444827 500 g 500g
11434827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21805.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 769-78-8 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
Det bruges som kemisk reagens og farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som kemisk reagens og farmaceutiske mellemprodukter
.
Opløselighed Opløselig
i methanol
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 769-78-8
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.161
MDL nummer MFCD00048141
InChI nøgle KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl benzoate, benzoic acid vinyl ester, benzoic acid, ethenyl ester, benzoic acid, vinyl ester, unii-f1e7c1ggku, vinylester kyseliny benzoove, vinylester kyseliny benzoove czech, f1e7c1ggku, benzoic acid, ethenyl ester 9ci, benzoic acid vinyl
PubChem CID 13037
ChEBI CHEBI:84279
IUPAC navn ethenylbenzoat
SMIL C=COC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vinyl benzoate
Tæthed 1.07
Kogepunkt 73 °C til 74 °C (8 mmHg)
Flammepunkt 82 °C (180 °F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 500 g
Beilstein 2041125
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol
Formel vægt 148.16
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinyl benzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl benzoate