Få mere at vide
Vinylbenzoat, 95%
Product Code. 11434827
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11434827 100 g 100g
11444827 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11434827 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21805.22
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 769-78-8 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
Det bruges som kemisk reagens og farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som kemisk reagens og farmaceutiske mellemprodukter
.
Opløselighed Opløselig
i methanol
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 769-78-8
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.161
MDL nummer MFCD00048141
InChI nøgle KOZCZZVUFDCZGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl benzoate, benzoic acid vinyl ester, benzoic acid, ethenyl ester, benzoic acid, vinyl ester, unii-f1e7c1ggku, vinylester kyseliny benzoove, vinylester kyseliny benzoove czech, f1e7c1ggku, benzoic acid, ethenyl ester 9ci, benzoic acid vinyl
PubChem CID 13037
ChEBI CHEBI:84279
IUPAC navn ethenylbenzoat
SMIL C=COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Vinyl benzoate
Tæthed 1.07
Kogepunkt 73 °C til 74 °C (8 mmHg)
Flammepunkt 82 °C (180 °F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 100 g
Beilstein 2041125
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol
Formel vægt 148.16
Procent renhed 95%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Vinyl benzoate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinyl benzoate